Merck
711535
Sigma-Aldrich
5-ヨード-1,2,3-トリメトキシベンゼン
≥97.0% (GC)
別名:
3,4,5-トリメトキシヨードベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11IO3
CAS番号:
分子量:
294.09
Beilstein:
1529690
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
lumps
官能基
iodo
SMILES記法
COc1cc(I)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11IO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
711535-5G:4548173998640
711535-1G:4548173998633
711535-VAR:
711535-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)