Merck
711179
Sigma-Aldrich
vBRIDP
97%
別名:
ジ-tert-ブチル(1-メチル-2,2-ジフェニルエテニル)ホスフィン, ビス(1,1-ジメチルエチル)(1-メチル-2,2-ジフェニルエテニル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H31P
CAS番号:
分子量:
338.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-133 °C
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
InChI Key
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • ビフェニル類の調製
  • 臭化アリールおよび塩化アリールのアミノ化
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で研究目的に限り販売しています。US6455720
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
711179-BULK:
711179-VAR:
711179-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago