Merck
710962
Sigma-Aldrich
4-Oxo-L-プロリン 臭化水素酸塩
85%
別名:
(S)-4-Boc-オキソピロリジン-2-カルボン酸 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8NO3Br
CAS番号:
分子量:
210.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
85%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in methanol
mp
134-140 °C
官能基
carboxylic acid
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br.OC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1
InChI
1S/C5H7NO3.BrH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h4,6H,1-2H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI Key
SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
アプリケーション
4-Oxo-L-proline, a proline derivative, can be used as a site-specific infrared probe, since its C=O stretching vibration is sensitive to the surrounding environment.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710962-VAR:
710962-1G:
710962-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel M Abaskharon et al.
The journal of physical chemistry. B, 123(24), 5079-5085 (2019-05-29)
Due to its unique structure, proline plays important structural and functional roles in proteins. However, this special amino acid lacks an adequate vibrational mode that can be exploited to probe its local electrostatic and hydration status via infrared spectroscopy. Herein