Merck
687227
Sigma-Aldrich
1H-インドール-2-メタノール
90%
別名:
2-(ヒドロキシメチル)インドール, NSC 165230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO
CAS番号:
分子量:
147.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
72-78 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
InChI Key
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • オキサジノ[4,3-a]インドール
  • 5-HT6受容体リガンドとしての2-アリールスルホニルメチル-3-ピペラジニルメチルインドール誘導体
  • 食品中のインドール-3-カルビノールがもつ、特有の抗がん機構(Aktシグナル伝達を遮断して作用する)を模倣するよう設計されている、SR13668。
  • メラトニン作動薬としてのアジド‐およびイソチオシアネート-置換インドール
インド-ル化学に便利な出発物質です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687227-5G:
687227-1G:
687227-BULK:
687227-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)