Merck
684910
Sigma-Aldrich
1H-ベンゾ[g]インドール
97%
別名:
1H-ベンズ[g]インドール, 6,7-ベンゾインドール, NSC 153687
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
180-184 °C
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3cc[nH]c23
InChI
1S/C12H9N/c1-2-4-11-9(3-1)5-6-10-7-8-13-12(10)11/h1-8,13H
InChI Key
HIYWOHBEPVGIQN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 抗癌性の免疫修飾剤としての、トリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジル-エテニル-インドール調製の反応物質
インドールケミストリーにける開始剤として有用な縮環インドールです。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
684910-VAR:
684910-BULK:
684910-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jason Siu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(2), 160-167 (2004-01-23)
The development of enhanced conditions for Lewis acid catalysed Leimgruber-Batcho indole synthesis using microwave acceleration is described. This approach has permitted the preparation of a variety of heteroaromatic enamine intermediates in good yield and high purities. Subsequent catalytic hydrogenation reactions