Merck
646679
Sigma-Aldrich
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)benz[e]indolium, inner salt
Dye content 90 %
別名:
1,1,2-Trimethyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium hydroxide, inner salt, 1-(4-Sulfobutyl)-2,3,3-trimethyl-4,5-benzindolium, inner salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23NO3S
CAS番号:
分子量:
345.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
>90.0% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, 90%
mp
245-258 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
InChI
1S/C19H23NO3S/c1-14-19(2,3)18-16-9-5-4-8-15(16)10-11-17(18)20(14)12-6-7-13-24(21,22)23/h4-5,8-11H,6-7,12-13H2,1-3H3
InChI Key
GJCURKVOCXJAIV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
646679-5G:
646679-BULK:
646679-VAR:
646679-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)