Merck
709891
Sigma-Aldrich
スペルミジン-(ブタン-d8) 三塩酸塩
98 atom % D, 95% (CP)
別名:
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
CAS番号:
分子量:
262.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
InChI Key
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709891-5MG:
709891-5MG-PW:
709891-10MG-PW:
709891-BULK:
709891-VAR:
709891-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)