Merck
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(ジフェニルホスフィノ)フェニル]メチレン]-3-メチル-L-バリン ナトリウム塩
95%
別名:
Na-tBu-DippAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H25NNaO2P
CAS番号:
分子量:
425.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
199 °C (dec.)
SMILES記法
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
InChI Key
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
アプリケーション
銅触媒不斉共役付加で用いられます
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
708925-BULK:
708925-500MG:
708925-VAR:
708925-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wencel, J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19, 1804-1804 (2008)