Merck
709115
Sigma-Aldrich
イソシアン酸3-フルオロ-2-メチルフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518
密度
1.164 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(F)cccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6FNO/c1-6-7(9)3-2-4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
InChI Key
OXJRWBPYWYAGNW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
160.0 °F
引火点(℃)
71.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
709115-BULK:
709115-1G:
709115-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)