Merck
511935
Sigma-Aldrich
Methyl 4-isocyanatobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCNC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
ester
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChI Key
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Methyl 4-isocyanatobenzoate is an organic building block containing an isocyanate group.
アプリケーション
Methyl 4-isocyanatobenzoate may be used in the preparation of benzimidazole-1-carboxamide-[N-(4-methylbenzoate)] 2-methylcarbamate. This compound shows significant antitumor potency against the prostate cancer cells.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511935-VAR:
511935-BULK:
511935-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and antitumor activity of heterocycles related to carbendazim.
Remers WA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 136-141 (2015)