Merck
707619
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンズアルデヒド-(フェニル-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13C6H5BrO
CAS番号:
分子量:
190.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
形状
liquid
bp
230 °C
mp
16-19 °C
密度
1.635 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI Key
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
707619-BULK:
707619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)