Merck
706566
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロ-5-ヨードピリミジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HCl2IN2
CAS番号:
分子量:
274.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
65-69 °C
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1ncc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C4HCl2IN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
InChI Key
RGJNPJRAXMSHKN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
706566-1G:4548173998473
706566-BULK:
706566-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)