Merck
705705
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-13C,d3-エストロン
≥98 atom %, 98% (CP)
別名:
2,3-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン-17-オン-2-メチル-13C,d3-エーテル, 2-ヒドロキシエストロン 2-メチル-13C,d3-エーテル, 3-ヒドロキシ-2-メトキシ-13C,d3-1,3,5(10)--エストラトリエン-17-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC18D3H21O3
CAS番号:
分子量:
304.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 D
≥98 atom %
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]([C@]1(C)CC2)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])C4=C(CC3)C=C(O)C(O[13C]([2H])([2H])[2H])=C4
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i2+1D3
InChI Key
WHEUWNKSCXYKBU-KXBYASRSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705705-BULK:
705705-1MG-PW:
705705-VAR:
705705-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)