Merck
SMB01382
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
別名:
2,3-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one 2-methyl ether, 2-Hydroxyestrone 2-methyl ether, 3-Hydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24O3
CAS番号:
分子量:
300.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
mp
187-190 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(O)=C(OC)C=C4[C@@]3([H])CC1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 2-hydroxyestrone. Unlike estrone but similarly to 2-hydroxyestrone and 2-methoxyestradiol, 2-methoxyestrone has very low affinity for the estrogen receptor and lacks significant estrogenic activity
保管および安定性
Heat sensitive
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01382-50MG:
SMB01382-BULK:
SMB01382-10MG:
SMB01382-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Urinary estrogen metabolites and gastric cancer risk among postmenopausal women.
Camargo MC, et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 5, e1574-e1574 (2022)