Merck
SMB01380
Sigma-Aldrich
4-Methoxyestrone
≥95% (HPLC), from synthetic, solid
別名:
3-Hydroxy-4-methoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24O3
CAS番号:
分子量:
300.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
保管条件
(Heat sensitive)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12[C@](CCC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])C4=CC=C(O)C(OC)=C4CC3
詳細
4-Methoxyestrone is an endogenous, naturally occurring methoxylated catechol estrogen and an estrone metabolite formed by catechol O-methyltransferase via the intermediate 4-hydroxyestrone. It has estrogenic activity similarly to estrone and 4-hydroxyestrone.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01380-VAR:
SMB01380-5MG:
SMB01380-BULK:
SMB01380-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)