Merck
705292
Sigma-Aldrich
リボフラビン-ジオキソピリミジン-13C4,15N2
≥98 atom %, ≥97% (CP)
別名:
(-)-リボフラビン-13C4,15N2(ジオキソピリミジン-13C4,15N2), ビタミンB2(ジオキソピリミジン-13C4,15N2), ビタミンG(ジオキソピリミジン-13C4,15N2), ラクトフラビン-13C4,15N2(ジオキソピリミジン-13C4,15N2)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C13H2015N2N2O6
CAS番号:
分子量:
382.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
 13C
 15N
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
形状
chunks
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
orange
mp
290 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Riboflavin (Vitamin B2) is found in certain foods such as milk, meat, eggs, nuts, enriched flour, and green vegetables. It is necessary for normal cell growth and function.
アプリケーション
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of riboflavin content in human plasma via LC-MS/MS.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
705292-VAR:
705292-20MG:
705292-5MG-PW:
705292-1MG-PW:
705292-50MG:
705292-1MG:
705292-BULK:
705292-10MG:
705292-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)