Merck
701645
Sigma-Aldrich
ポリスチレン、モノカルボキシ末端
Mw ~200,000 by GPC
別名:
PS-COOH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n CO2H
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw ~200,000 by GPC
mp
106-112 °C
溶解性
MEK: soluble
THF: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
701645-BULK:
701645-5G:
701645-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)