Merck
368466
Sigma-Aldrich
4-アミノベンジルアミン
99%
別名:
4-(Aminomethyl)aniline, 4-(Aminomethyl)benzenamine, 4-Aminobenzenemethanamine, 4-Aminomethylphenylamine, Toluene-α,4-diamine, p-(Aminomethyl)aniline, p-Aminobenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4CH2NH2
CAS番号:
分子量:
122.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.61 (lit.)
bp
101 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37 °C
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5,8-9H2
InChI Key
BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-アミノベンジルアミンは、芳香族アミンです。4-アミノベンジルアミンのジアゾニウムカチオンは、塩酸水溶液中、亜硝酸ナトリウムとin situで生成され、脂肪族アミン基を持ったアリール基によるガラス炭素電極の修飾に使用されています。
アプリケーション
4-アミノベンジルアミンは以下に使用できます:
  • 酸化的カップリングによる単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の電気化学的修飾
  • 新規アクリジン系アミノ酸の調製
  • 「フルオロフォア-スペーサー-(アニオン)受容体」の原理に基づく、2つの新規蛍光光誘起電子移動(PET)アニオンセンサーの合成
  • SWCNTの陽極カップリング
  • 反応性前駆ポリマーであるポリ(ペンタフルオロフェニルアクリレート)(PPFPA)とのダブルポリマー類似反応による、サリチリデンアニリン成分を含むポリアクリルアミドシリーズの合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
368466-50G:
368466-5KG:
368466-10G:
368466-VAR:
368466-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical modification of single carbon nanotubes.
Steven Earl Kooi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(8), 1353-1355 (2002-04-15)
Dual responsive chemosensors for anions: the combination of fluorescent PET (Photoinduced Electron Transfer) and colorimetric chemosensors in a single molecule.
Gunnlaugsson T, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6575-6578 (2003)
Temperature-and light-responsive polyacrylamides prepared by a double polymer analogous reaction of activated ester polymers.
Jochum FD and Theato P.
Macromolecules, 42(16), 5941-5945 (2009)
C B Carlson et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(17), 1979-1982 (2000-09-15)
The preparation of a novel acridine-based amino acid is reported. This N-Alloc-protected monomer can be coupled and deprotected under solid-phase peptide synthesis procedures to create acridine peptide conjugates as potential threading intercalators. A peptide containing this novel amino acid undergoes
Balasubramanian K, et al.
Advanced Materials, 15(18), 1515-1518 (2003)