Merck
69907
Sigma-Aldrich
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay)
別名:
Catalyst (Aluminum pillared clay)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
表面積
250 m2/g
損失
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH
4-5
SMILES記法
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChI Key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
その他情報
Acidic catalyst
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69907-VAR:
69907-100G:
69907-BULK:
69907-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Al-Pillared-Montmorillonite (AlPMt)/Poly (Methyl Methacrylate)(PMMA) Nanocomposites: The Effects of Solvent Types and Synthesis Methods
Kizilduman BK, et al.
Advanced Materials Research, 17(3), 5-23 (2017)
M. Balogh et al.
Organic Chemistry Using Clays (1993)