Merck
697869
Sigma-Aldrich
メチル 2-フルオロピリジン-4-カルボキシラート
97%
別名:
メチル 2-フルオロイソニコチナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6FNO2
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488
密度
1.251 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.9 °F
引火点(℃)
93.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体