Merck
697559
Sigma-Aldrich
リチウム-6Li ヘキサフルオロホスファート
95 atom % 6Li, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
6LiPF6
CAS番号:
分子量:
150.98
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
95 atom % 6Li
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
200 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M-1
SMILES記法
[6Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1/i;1-1
InChI Key
AXPLOJNSKRXQPA-HCMAANCNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697559-1G:
697559-VAR:
697559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)