Merck
696048
Sigma-Aldrich
アセト酢酸エチル-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
別名:
アセト酢酸 エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH213COOC2H5
CAS番号:
分子量:
131.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
product name
アセト酢酸エチル-1-13C, 99 atom % 13C
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
密度
1.037 g/mL at 20 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI Key
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
164.3 °F - closed cup
引火点(℃)
73.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
696048-VAR:
696048-BULK:
試験成績書(COA)