Merck
693383
Sigma-Aldrich
Mo-Phos
別名:
cBRIDP, ジ-tert-ブチル(2,2-ジフェニル-1-メチル-1-シクロプロピル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H33P
CAS番号:
分子量:
352.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
87-91 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1(C)CC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33P/c1-21(2,3)25(22(4,5)6)23(7)18-24(23,19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,18H2,1-7H3
InChI Key
QMLPJDVGNRHGJQ-UHFFFAOYSA-N
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693383-BULK:
693383-VAR:
693383-500MG:
693383-8MG-KC:
693383-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
TPGS-750-M, a second generation surfactant, is useful for room temperature, palladium and ruthenium-catalyzed reactions in water. Reactions include the Heck reaction, Suzuki-Miyaura reaction, Sonogashira reaction, Buchwald-Hartwig amination reaction, Negishi reaction, and olefin metathesis.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
プロトコル
Buchwald-Hartwig Amination Reaction in Water at Room Temperature using TPGS-750-M