アッセイ
≥95% (oligomer purity)
形状
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
carboxylic acid
α末端
biotin
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C37H69N3O16S/c41-34(4-2-1-3-33-36-32(31-57-33)39-37(44)40-36)38-6-8-46-10-12-48-14-16-50-18-20-52-22-24-54-26-28-56-30-29-55-27-25-53-23-21-51-19-17-49-15-13-47-11-9-45-7-5-35(42)43/h32-33,36H,1-31H2,(H,38,41)(H,42,43)(H2,39,40,44)
InChI Key
AEMUKWXFLKZKMD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689998-100MG:
689998-VAR:
689998-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)