Merck
689882
Sigma-Aldrich
O-(2-アミノエチル)-O'-[2-(ビオチニルアミノ)エチル]オクタエチレングリコール
≥95% (oligomer uniformity)
別名:
ビオチン-PEGアミン(n = 8)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H58N4O11S
CAS番号:
分子量:
682.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (oligomer uniformity)
フォーム
powder
分子量
average Mn 700
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
Ω末端
amine
α末端
biotin
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C30H58N4O11S/c31-5-7-37-9-11-39-13-15-41-17-19-43-21-23-45-24-22-44-20-18-42-16-14-40-12-10-38-8-6-32-28(35)4-2-1-3-27-29-26(25-46-27)33-30(36)34-29/h26-27,29H,1-25,31H2,(H,32,35)(H2,33,34,36)/t26-,27-,29-/m0/s1
InChI Key
UHIKHSATVJGWOI-YCVJPRETSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689882-BULK:
689882-100MG:
689882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.