Merck
689718
Sigma-Aldrich
ベンジルジメチルへキシルアンモニウム クロリド
≥96.0% (AT)
別名:
ベンジルヘキシルジメチルアンモニウム クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26ClN
CAS番号:
分子量:
255.83
Beilstein:
4045485
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.0% (AT)
フォーム
powder
SMILES記法
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
689718-5G:
689718-25G:
689718-VAR:
689718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)