安全性情報
689122
Sigma-Aldrich
O,O'-1,3-プロパンジイルビスヒドロキシルアミン 二塩酸塩
98%
別名:
O,O'-ジアミノプロパン-1,3-ジオール 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H10N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
179.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
不純物
≤1.0% water
SMILES記法
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
InChI Key
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • ジニトロベンズアミド-TEMPO誘導体
  • オキサ-アザ大環状分子
  • アダマンチルアルコキシ尿素誘導体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
689122-VAR:
689122-BULK:
689122-5G:
689122-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)