Merck
687375
Sigma-Aldrich
メスアセチン-(メトキシ-13C)
Extra pure, 99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
N-(4-Methoxy-13C-phenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4O13CH3
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
mp
128-130 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O[13CH3])cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
InChI Key
XVAIDCNLVLTVFM-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687375-VAR:
687375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)