同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
291 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O.Cl
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H/t2-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI Key
ILYVXUGGBVATGA-RHLFNUBUSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)