Merck
687332
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-フルオロ-L-プロリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16FNO4
CAS番号:
分子量:
233.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D -65.0±5°, c = 1 in chloroform
mp
115-119 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](F)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H16FNO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-5-6(11)4-7(12)8(13)14/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
YGWZXQOYEBWUTH-RQJHMYQMSA-N
アプリケーション
N-Boc-trans-4-fluoro-L-proline can be used in the preparation of benzophenone based ligand, which is further used to synthesize Ni(II) Schiff base complex.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
687332-VAR:
687332-500MG:
687332-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, Ni (II) Schiff base complexation and structural analysis of fluorinated analogs of the ligand (S)-2-[N-(N′-benzylprolyl) amino] benzophenone (BPB)
Tatum NJ, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 173, 77-83 (2015)