Merck
686360
Sigma-Aldrich
4-[(トリメチルシリル)エチニル]アニリン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NSi
CAS番号:
分子量:
189.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
94-98 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C11H15NSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,12H2,1-3H3
InChI Key
CHTZIDLXGXGNMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
686360-VAR:
686360-5G:
686360-BULK:
686360-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Baybars Köksoy et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 147, 111886-111886 (2020-11-29)
The present work describes the first synthesis of novel asymmetric zinc (II) phthalocyanine (ZnPc) including three boron dipyrromethene (BODIPY) and one ethyloxy azido moieties. Moreover, single walled carbon nanotube (SWCNT) surface was functionalized by this ZnPc containing BODIPY; using the