Merck
685771
Sigma-Aldrich
イミダゾ[1,2-a]ピラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5N3
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
90-94 °C
SMILES記法
c1cn2ccnc2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1/h1-5H
InChI Key
MBVAHHOKMIRXLP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
685771-BULK:
685771-VAR:
685771-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)