Merck
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-ブロモ-α-メチルベンジルアルコール
95%
別名:
(R)-1-(4-ブロモフェニル)エタノール, (R)-4′-ブロモ-1-フェニルエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
201.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.569
密度
1.322 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
686336-1G:
686336-VAR:
686336-BULK:
686336-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)