Merck
683744
Sigma-Aldrich
1-クロロ-4-エチルベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9Cl
CAS番号:
分子量:
140.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518
密度
1.045 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
SMILES記法
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
683744-BULK:
683744-VAR:
683744-5G:
683744-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)