Merck
683450
Sigma-Aldrich
N-メチルホルムアミド-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DCONDCD3
分子量:
64.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
形状
liquid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
InChI Key
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
683450-BULK:
683450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)