Merck
900582
Sigma-Aldrich
(R)-2-Boc-aminoethyl-piperidine
≥95%
別名:
tert-Butyl (R)-(2-(piperidin-2-yl)ethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24N2O2
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
官能基
amine
piperidine
Boc
SMILES記法
N1[C@H](CCCC1)CCNC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-7-10-6-4-5-8-13-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI Key
FEPKUDZBAUTEMY-SNVBAGLBSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900582-100MG:
900582-500MG:
900582-1G:
900582-VAR:
900582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)