Merck
680028
Sigma-Aldrich
Sitostanol-5,6,22,23-d4
97 atom % D, 95% (CP)
別名:
Stigmastan-5,6,22,23-d4-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29D4H48O
CAS番号:
分子量:
420.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)C([2H])C([2H])[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@]14[2H]
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i8D,9D,10D,22D/t8?,9?,10?,20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-
InChI Key
LGJMUZUPVCAVPU-DRBICYPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
680028-VAR:
680028-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)