安全性情報
880161P
Avanti
DSPE-PEG2k-tri mannose
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri mannose, ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C155H304N3O72P
分子量:
3393.02
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (880161P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[NH4+].C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC=C.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)COC(C)OCC(=O)NCCOCCOCCO[C@H]1OC(CO[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@@H](O)C(O[C@H]2OC(CO)[C@@H](O)C(O)[C@H]2O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880161P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880161P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)