880157P
Avanti
DSPE-PEG2K-triGalNAc
Avanti Research™ - A Croda Brand
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000]-N-tri(N-acetylgalactosamine), ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C183H355N10O81P
CAS番号:
分子量:
4022.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (880157P-1MG)
pkg of 1 × 10 mg (880157P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
drug delivery
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880157P-1MG:
880157P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)