Merck
679267
Sigma-Aldrich
アリルトリメトキシシラン
≥98%, deposition grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
162.26
Beilstein:
2350745
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
deposition grade
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](CC=C)(OC)OC
InChI
1S/C6H14O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5H,1,6H2,2-4H3
InChI Key
LFRDHGNFBLIJIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679267-50G:
679267-VAR:
679267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cary A Kuliasha et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(1), 379-387 (2019-12-13)
Effectively negating the deleterious impact of marine biofouling on the world's maritime fleet in an environmentally conscientious manner presents a difficult challenge due to a variety of factors including the complexity and diversity of fouling species and the differing surface
資料
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Mesoporous Oxides and Their Applications to Hydrogen Storage
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
すべて表示
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
679267-50G4061838141057