Merck
678902
Sigma-Aldrich
5-フルオロ-2-ヨード安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4FIO2
CAS番号:
分子量:
266.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
145-149 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)ccc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
XPFMQYOPTHMSJJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
678902-VAR:
678902-1G:4548173997797
678902-BULK:
試験成績書(COA)