Merck
674621
Sigma-Aldrich
Indole-d7
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D7N
分子量:
124.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
mp
51-54 °C
質量シフト
M+7
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2n([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
InChI Key
SIKJAQJRHWYJAI-HOSXNMPPSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
674621-VAR:
674621-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takaomi Yaguchi et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 81(11), 2071-2078 (2017-09-28)
It has been reported that treatment with yeast cell wall extract (YCWE) induces PDF1 and PR-1 gene expression; these transcripts are important markers of plant disease resistance, though the detailed signaling mechanisms that induce these defense responses are still unknown.