Merck
672564
Sigma-Aldrich
2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)-1-(2-メトキシフェニル)-1H-ピロール
95%
別名:
cataCXium®POMetB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H28NOP
CAS番号:
分子量:
317.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1-n2cccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H28NOP/c1-18(2,3)22(19(4,5)6)17-13-10-14-20(17)15-11-8-9-12-16(15)21-7/h8-14H,1-7H3
InChI Key
JALZQSOGOMZLEK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
法的情報
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
672564-BULK:
672564-VAR:
672564-1G:
672564-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.