Merck
672343
Sigma-Aldrich
2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)-1-フェニルインドール
95%
別名:
N-フェニル-2-(ジ-tert-ブチルホスフィノ)インドール, N-フェニルインドール-2-イル-ジ-tert-ブチルホスフィン, cataCXium® PIntB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28NP
CAS番号:
分子量:
337.44
Beilstein:
9924511
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(c1cc2ccccc2n1-c3ccccc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28NP/c1-21(2,3)24(22(4,5)6)20-16-17-12-10-11-15-19(17)23(20)18-13-8-7-9-14-18/h7-16H,1-6H3
InChI Key
HDZRDZCQFYUOHE-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
法的情報
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
672343-5G:
672343-1G:
672343-BULK:
672343-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.