Merck
671800
Sigma-Aldrich
ジ(1-アダマンチル)ベンジルホスフィン
95%
別名:
cataCXium® ABn
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H37P
CAS番号:
分子量:
392.56
Beilstein:
9359745
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
官能基
phosphine
SMILES記法
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@](C2)(C3)P(Cc4ccccc4)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C27H37P/c1-2-4-19(5-3-1)18-28(26-12-20-6-21(13-26)8-22(7-20)14-26)27-15-23-9-24(16-27)11-25(10-23)17-27/h1-5,20-25H,6-18H2/t20-,21+,22-,23-,24+,25-,26-,27-
InChI Key
ANIAFEJRWQDKDV-ANIFQACUSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • 薗頭カップリング反応
  • ルテニウム触媒による、アンモニアと二級アルコールのアミノ化
  • ロジウム触媒による、アルケンの位置選択的ヒドロホルミル化
  • 還元的カルボニル化
  • 鈴木カップリング反応
法的情報
US7148176
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671800-1G:
671800-VAR:
671800-5G:
671800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
cataCXium® - Ligands and Complexes for Efficient Cross-Coupling Reactions. Cross-coupling reactions are an important class of catalytic transformations with applications in polymer science as well as in the fine chemicals and pharmaceutical industries.