Merck
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH315NH2 ·HCl
分子量:
69.50
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
フォーム
solid
mp
232-234 °C
SMILES記法
[13CH3][15NH2].Cl
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666394-VAR:
666394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)