Merck
663832
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CH2MgBr
分子量:
279.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.945 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(C[Mg]Br)cc1
InChI
1S/C8H6F3O.BrH.Mg/c1-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9,10)11;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
KMBXMKJQUFWBEE-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
663832-100ML:4548173227689
663832-VAR:
663832-25ML:4548173227696
663832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)