Merck
562130
Sigma-Aldrich
3-ブロモベンジルマグネシウムブロミド 溶液
0.25 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2MgBr
CAS番号:
分子量:
274.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.766 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Mg/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
OHXWEOZZKBJUTD-UHFFFAOYSA-M
詳細
生成物の適切な移送を確実にするために、移送時に撹拌を行います。
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
562130-50ML:4548173170268
562130-VAR:
562130-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)