Merck
663824
Sigma-Aldrich
シアノ酢酸ベンジル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.520
bp
115-125 °C/0.3 mmHg
密度
1.144 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=C(CC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6,8H2
InChI Key
RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
663824-25G:4548173229249
663824-BULK:
663824-5G:4548173229232
663824-VAR:
試験成績書(COA)