Merck
663115
Sigma-Aldrich
2-Iodoadenosine
97%
別名:
Butyltrimethylammonium-bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N,N,N-Trimethyl-1-butanaminium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide, N,N,N-Trimethyl-N-propylammonium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, N-Trimethyl-N-butylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, Trimethylbutylammonium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12IN5O4
CAS番号:
分子量:
393.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.)
SMILES記法
Nc1nc(I)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12IN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI Key
MGEBVSZZNFOIRB-UUOKFMHZSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
663115-250MG:4548173997568
663115-1G:4548173997551
663115-BULK:
663115-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-catalyzed cross-coupling of 2-iodoadenosine with terminal alkynes: synthesis and biological activities of 2-alkynyladenosines.
A Matsuda et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(4), 1766-1769 (1985-04-01)